Få mere at vide
Isoleucin (L-Isoleucin), LoGiCal
Artikelnummer. 30461197
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30461197 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30461197 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1564.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCal leverer certificerede referencematerialer, du kan stole på som rene, native løsninger og stabile isotopmærkede løsninger, med præcis dokumentation og ekspertstøtte. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
Isoleucin (L-Isoleucin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Isoleucine
CAS 73-32-5
Analyt- eller komponentnavne L-Isoleucine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C6 H13 N O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Isoleucine, L-Isoleucine (9 CI, ACI), Isoleucine, L- (8 CI), (2 S,3 S)-2-Amino-3-methylpentanoic acid, (2 S,3 S)-α-Amino-β-methyl-n-valeric acid, Pentanoic acid, 2-amino-3-methyl-, (2 S,3 S)-, Pentanoic acid, 2-amino-3-methyl-, (2 S,3 S)-, Pentanoic acid, 2-amino-3-methyl-, (2 S,3 S)-, Pentanoic acid, 2-amino-3-methyl-, (2 S,3 S)-, Pentanoic acid, 2-amino-3-methyl-, (2 S,3 S)-, Pentanoic acid, 2-amino-3-methyl-, (2 S,3 S)-, Pentanoic acid, 2-amino-3-methyl-, (2 S,3 S)-, Pentanoic acid, 2-amino-3-methyl-, (2 S,3 S)-, Pentanoic acid, 2-amino-3-methyl-, (2 S,3 S)-, Pentanoic acid, 2-amino-3-methyl-, (2 S,3 S)-, Pentanoic acid, 2-amino-3-methyl-, (2 S,3 S)-, Pentanoic acid, 2-amino-3-methyl-, (2 S,3 S)-, Pentanoic acid, 2-amino-3-methyl-, (2 S,3 S)-, Pentanoic acid, 2-amino-3-methyl-, (2 S,3 S)-, Pentanoic acid, 2-amino-3-methyl-, (2 S,3 S)-, Pentanoic acid, 2-amino-3-methyl-, (2 S,3 S)-
InChI formel InChI=1 S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5 H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5-/m0/s1
SMIL CC[C@H](C)[C@H](N)C(=O)O
IUPAC navn (2 S,3 S)-2-amino-3-methylpentansyre
Industry Type Retsmedicin
Molekylvægt (g/mol) 131.17
Mængde 10 mg
Formel vægt 131,0946 g/mol