Få mere at vide
Isoleucine-d10 (mixture of diastereomers), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isoleucine-d10 (mixture of diastereomers) |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/i1D3,2D3,3D2,4D,5D |
| Formel vægt | 141.1574 |