missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Isoleucine-d10 (mixture of diastereomers), TRC

Artikelnummer. 30179626
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
2 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30179626 10 mg
30179644 1 mg
30179489 2 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30179626 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI81894910MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 29909-02-2
Molekylær formel C6 D10 H3 N O2
Molekylvægt (g/mol) 141.2345
Synonym Isoleucine-2,3,3′,3′,3′,4,4,5,5,5-d10 (9CI), Isoleucine-2,3,4,4,4′,4′,4′,5,5,5-d10 (8CI)
IUPAC navn 2-amino-2,3,4,4,5,5,5-heptadeuterio-3-(trideuteriomethyl)pentanoic acid
SMIL [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])(N)C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Isoleucine-d10 (mixture of diastereomers)
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/i1D3,2D3,3D2,4D,5D
Formel vægt 141.1574
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.