Få mere at vide
Isoleucine-d10 (mixture of diastereomers), CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isoleucine-d10 (mixture of diastereomers) |
| CAS | 29909-02-2 |
| Molekylær formel | C6 D10 H3 N O2 |
| Mængde | 0.1 g |
| Synonym | Isoleucine-2,3,3',3',3',4,4,5,5,5-d10 (9 CI), Isoleucine-2,3,4,4,4',4',4',5,5,5-d10 (8 CI) |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5 H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/i1D3,2D3,3D2,4 D,5 D |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])(N)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-amino-2,3,4,4,5,5,5-heptadeuterio-3-(trideuteriomethyl)pentanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 141.2345 |
| Formel vægt | 141.1574 g/mol |
| Vis mere |