Få mere at vide
Thermo Scientific™ Isolator Wrap Sterile Contact Sabouraud Dextrose 5.6 Agar plader med lecithin& Polysorbat 80 - Stuetemperatur
Artikelnummer. 17782608
Skift visning
Mængde:
10/Pk.
Artikelnummer. Mængde
17782608 10/Pk.
1 options
Artikelnummer. 17782608 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. R111825RT
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    817.00 DKK
    119.89 DKK / Pakke med 10
    Spare 697.11 DKK
    85% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Thermo Scientific™ Remel Isolator Wrap Steril Sabauroud Dextrose Agar Kontaktplade med Lecithin& Polysorbat 80 bruges til dyrkning af gær og svampe.
  • Setting lyserøde plader (enkeltpose og dobbeltpose) er VHP resistent fremstillet i et rent rumsmiljø. Dette giver det højeste niveau af sterilitetssikkerhed uden at gå på kompromis med vækstkarakteristika.
  • Hvert parti testes for at sikre ensartede, reproducerbare resultater.
  • Opbevaringstilstand: 2 til 25 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 20 °C til °25 C, Stuetemperatur
Medietype Sabouraud Dextrose Agar
Produkttype Kontaktplade
Til brug med (udstyr) RABS, isolatorer og renrum
Mængde 10/Pk.
Diameter (metrisk) 85 mm