Få mere at vide
Micronova™ Isolatorværktøj og dæksler
Shop alle Micronova produkter
Materiale:
Glatstrikket polyester, uretanskum, elastisk bånd, Urethane Foam, Elastic Band
Ikke-vævet polyamid, Polyester, Elastikbånd
Ikke-vævet polyamid, Skum interiør, Polyester, Elastikbånd
Mikrofiber, polyester, polyamid, elastisk bånd, Polyester, Polyamide, Elastic Band
Tekstureret polyester, Polysorb
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Kan glide over moppeadaptere i QDIT- og QPIT-serien. Micronova™ Isolator Tool™ Betræk kan vaskes, autoklaveres og genbruges.
De Micronova Isolator Tool fås med et udvalg af plader af rustfrit stål eller plastik, og moppebeslagene fås i en række stoffer med valgfrit skumlag til at holde på desinfektionsmiddel og lette vridningen. Designet til brug med SSU-seriens universelle håndtag eller STA-seriens gevindhåndtag til at passe gennem små gennemløb og tillade udvidet rækkevidde.
- Isolatorværktøj med valg af dæksler
- Ergonomisk rengøring af isolatorer, emhætter, RABS og andet mindre udstyr
- Modulære og udvidelige håndtag passer gennem små gennemløb og udvider rækkevidden
- 360° drejelig, vinklet hovedadapter til nem påføring af rengøringsmiddel
- Den rustfri ståladapter (QDIT) er designet til brug med SSU-seriens QD-håndtag
- Plastadapteren (QPIT) er designet til brug med ACME gevindhåndtag
- Betræk fås i en række forskellige stoffer til specialiseret rengøring
- NovaPoly —100% glat strik polyester giver fremragende desinfektionsmiddelspredning
- PolySorb— 100% tekstureret polyester til fjernelse af rester og dispergering af desinfektionsmiddel
- MegaTex —100% non-woven polyamid er absorberende med en let slibende overflade
- Mikrofiber— 80% polyester, 20% polyamid, højabsorberende og effektiv våd eller tør
- Kompatibel med alkohol og stærke desinfektionsmidler
- Kan vaskes til genbrug
- Autoklaverbar
Tekniske data
Tekniske data
| Dimensioner | 22,9 x 5,1 cm (9 x 2 tommer) |
| Produkttype | Strikket polyester elastikbetræk med polstret betræk |
| Farve | Hvid |
| Længde (engelsk) | 9 tommer |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Længde (metrisk) | 22.9 cm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Bredde (metrisk) | 5.1 cm |
| Modstandsdygtig overfor | Kemikalier |
| Engangs | Genanvendelig |
| Vis mere |