Få mere at vide
Micronova™ Isolatorværktøj og dæksler
BIOPHARMA
Artikelnummer. 13118665 Shop alle Micronova produkter
Skift visning
Materiale:
Glatstrikket polyester, Urethanskum, Elastisk bånd
Polyamid (Ikke-vævet), Polyester, Elastikbånd
Polyamid (Ikke-vævet), Polyester, Polyester, Elastikbånd
Polyester, Polyamid, Elastisk bånd
Tekstureret polyester, Polysorb
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale Pakningsstørrelse
13118665 Tekstureret polyester, Polysorb Hver
13198665 Polyamid (Ikke-vævet), Polyester, Elastikbånd Hver
17521405 Polyamid (Ikke-vævet), Polyester, Polyester, Elastikbånd -
13178675 Polyester, Polyamid, Elastisk bånd Hver
11922475 Glatstrikket polyester, Urethanskum, Elastisk bånd Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 13118665 Leverandør Micronova™ Leverandørnr. ITC119NS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48.45 DKK
    44.76 DKK / Pakke med 1
    Spare 3.69 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Den vinklede hovedadapter med en 360° swivel arbejder med en række moppebetræk til effektivt at rengøre og desinficere isolatorer, emhætter, RABS og mindre udstyr i rene og kontrollerede miljøer.
Kan glide over moppeadaptere i QDIT- og QPIT-serien. Micronova™ Isolator Tool™ Betræk kan vaskes, autoklaveres og genbruges.
De Micronova Isolator Tool fås med et udvalg af plader af rustfrit stål eller plastik, og moppebeslagene fås i en række stoffer med valgfrit skumlag til at holde på desinfektionsmiddel og lette vridningen. Designet til brug med SSU-seriens universelle håndtag eller STA-seriens gevindhåndtag til at passe gennem små gennemløb og tillade udvidet rækkevidde.
  • Isolatorværktøj med valg af dæksler
  • Ergonomisk rengøring af isolatorer, emhætter, RABS og andet mindre udstyr
  • Modulære og udvidelige håndtag passer gennem små gennemløb og udvider rækkevidden
  • 360° drejelig, vinklet hovedadapter til nem påføring af rengøringsmiddel
  • Den rustfri ståladapter (QDIT) er designet til brug med SSU-seriens QD-håndtag
  • Plastadapteren (QPIT) er designet til brug med ACME gevindhåndtag
  • Betræk fås i en række forskellige stoffer til specialiseret rengøring
    • NovaPoly —100% glat strik polyester giver fremragende desinfektionsmiddelspredning
    • PolySorb— 100% tekstureret polyester til fjernelse af rester og dispergering af desinfektionsmiddel
    • MegaTex —100% non-woven polyamid er absorberende med en let slibende overflade
    • Mikrofiber— 80% polyester, 20% polyamid, højabsorberende og effektiv våd eller tør
  • Kompatibel med alkohol og stærke desinfektionsmidler
  • Kan vaskes til genbrug
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Dimensioner 22,9 x 5,1 cm (9 x 2 tommer)
Produkttype Strikket polyester elastikbetræk med polstret betræk
Farve Hvid
Længde (engelsk) 9 tommer
Sterilitet Ikke steril
Længde (metrisk) 22.9 cm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Bredde (metrisk) 5.1 cm
Bredde (engelsk) 2''
Modstandsdygtig overfor Kemikalier
Engangs Genanvendelig
Plejevejledning Varen kan vaskes og genbruges. Der skal udvises forsigtighed for fuldstændigt at fjerne desinfektionsmidler før genbrug eller dampsterilisering. Vand- eller tørretumblerens temperatur bør ikke overstige 180 °C.
Inkluderer En 9 tommer. W isolatorværktøjsadapter, 50 NovaPoly™ slipcover og en 12 tommer. L håndtag i rustfrit stål
Til brug med (udstyr) Renrumsmoppeadaptere i QDIT- og QPIT-serien
Farvekodet Nej
Materiale Tekstureret polyester, Polysorb