Få mere at vide
Labconco™ Isolationsforanstaltning
Artikelnummer. 15183085 Shop alle Labconco Corporation produkter
Skift visning
Type:
Isolationsforanstaltning
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Type Pakningsstørrelse
15183085 Isolationsforanstaltning Hver
1 options
Artikelnummer. 15183085 Leverandør Labconco™ Leverandørnr. 7761500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Forkort den nødvendige tid til at genetablere arbejdsvakuumniveauer og for at tilvejebringe et middel til at bestemme slutpunktet. Labconco™ Isoleringsventil er til brug med FreeZone™ Stopbakketørrere og FreeZone™ Bulkbakketørrere.
  • Isolerer bakketørreren fra frysetørresystemet for at forkorte den tid, der er nødvendig for at genetablere arbejdsvakuumniveauer og for at tilvejebringe et middel til at bestemme slutpunktet
  • Består af ventil, ventilhåndtag, klemmer, koblinger og monteringsvejledning
  • Monteres under støttefoden, der følger med bakketørreren
  • Kan installeres før eller efter at bakketørreren er installeret på frysetørresystemet
  • Til brug med stopperbakketørrere 7806020, 7806040 og 7806030 og bulkbakketørrere 7806060 og 7806070.
  • Isolationsventilen og 6-ports bakketørremanifold 7726500 er muligvis ikke feltinstalleret sammen.
Tekniske data
Type Isolationsforanstaltning
Højde (engelsk) 7,75 tommer.
Længde (engelsk) 8,65 tommer.
Forsendelsesvægt (engelsk) 5 lb.
Forsendelsesvægt (metrisk) 2.3 kg