Få mere at vide
SymLine Isolerende forstærker
Artikelnummer. 15922531
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Signalboks T1, T5, Signalboks2
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
15922531 Signalboks T1, T5, Signalboks2 Hver
1 options
Artikelnummer. 15922531 Leverandør SymLine Leverandørnr. 108278
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2685.00 DKK
    2307.87 DKK / Pakke med 1
    Spare 377.13 DKK
    14% Slukket
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Switch forstærker til Signalbox-enheder.
  • Velegnet til brug med Signalbox T1, T5, Signalbox2
Tekniske data
Oversigt Switchforstærker EU, 2 kanals sikkerhedsbarriere, 120 - 230 V AC forsyning, kontakt eller NAMUR-indgange / ATEX: Ex II (1) G [Ex ia] IIC, Ex II (1) D [Ex ia] IIIC
Til brug med (udstyr) Signalboks T1, T5, Signalboks2
Produkttype Switch forstærker