Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isoindoline hydrochloride |
| Smeltepunkt | 255 °C til 256 °C |
| Farve | Hvid |
| Elementær analyse | 59,27 til 64,21% C, 8,64 til 9,36% N |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 96% min. (HPLC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 25 g |
| IUPAC navn | 2,3-dihydro-lH-isoindol;hydrochlorid |
| Formel vægt | 155.63 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Isoindoline hydrochloride
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.