Få mere at vide
Isoindoline hydrochloride, 97%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isoindoline hydrochloride |
| CAS | 32372-82-0 |
| Molekylær formel | C8H10ClN |
| MDL nummer | MFCD03502377 |
| Mængde | 5 g |
| SMIL | C12=C(CNC2)C=CC=C1.[H]Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 155.62 |
| Procent renhed | 97% |