Få mere at vide
Isoindigo, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isoindigo |
| CAS | 476-34-6 |
| Molekylær formel | C16 H12 N2 O |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 3-(1,2-Dihydro-2-oxo-3H-indol-3-ylidene)-1,3-dihydro-2H-indol-2-one, Isoindigotin, [Δ3,3'-Biindoline]-2,2'-dione (7CI,8CI), Indin, Δ3,3'-Bioxindole |
| InChI formel | InChI=1S/C16H12N2O/c19-16-15(11-6-2-4-8-14(11)18-16)12-9-17-13-7-3-1-5-10(12)13/h1-8,17H,9H2,(H,18,19)/b15-12- |
| SMIL | O=C1Nc2ccccc2/C/1=C/3\CNc4ccccc34 |
| IUPAC navn | (3E)-3-(1,2-dihydroindol-3-ylidene)-1H-indol-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 248.28 |
| Formel vægt | 248.095 |