Få mere at vide
Isoimperatorin, MedChemExpress
Beskrivelse
Isoimperatorin is a methanolic extract of the roots of Angelica dahurica shows significant inhibitory effects on acetylcholinesterase (AChE) with the IC50 of 74.6 μM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isoimperatorin |
| CAS | 482-45-1 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C16H14O4 |
| Mængde | 25 mg |
| Opløselighedsinformation | Ethanol : 8.33 mg/mL (30.82 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 2.5 mg/mL (9.25 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| SMIL | O=C1C=CC2=C(OC/C=C(C)/C)C3=C(OC=C3)C=C2O1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 270.28 |
| Formel vægt | 270.28 |
| Vis mere |