missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Isohumulone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isohumulone |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H30O5/c1-12(2)7-9-15-19(24)18(16(22)11-14(5)6)20(25)21(15,26)17(23)10-8-13(3)4/h7-8,14-15,25-26H,9-11H2,1-6H3 |
| Formel vægt | 362.2093 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?