Få mere at vide
Isohexanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isohexanol |
| CAS | 626-89-1 |
| Molekylær formel | C6H14O |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 4-Methyl-1-pentanol, Anglamol 6085U, NSC 91492, iso-Hexanol |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14O/c1-6(2)4-3-5-7/h6-7H,3-5H2,1-2H3 |
| SMIL | CC(C)CCCO |
| IUPAC navn | 4-methylpentan-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 102.17 |
| Formel vægt | 102.1045 |