Få mere at vide
Isohexan indeholder for HPLC 5 <% n-hexan
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30117486
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
Pakningsstørrelse:
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30117486 1 L -
10025752 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 30117486 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 383810010
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CAS: 73513-42-5, C6H14, 86,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 73513-42-5
Molekylær formel C6H14
Molekylvægt (g/mol) 86.18
MDL nummer MFCD00009406
InChI nøgle AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym isohexane, pentane, 2-methyl, 2-methylpentan, 2-methyl pentane, dimethylpropylmethane, 1,1-dimethylbutane, iso-hexane, methyl pentane, unii-49ib0u6mld, 2-methyl-pentane
PubChem CID 7892
IUPAC navn 2-methylpentan
SMIL CCCC(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isohexane
Smeltepunkt -154,0 °C
Tæthed 0.6600g/mL
Kogepunkt 60,0 °C
Flammepunkt -23 °C
Lineær formel CH3CH2CH2CH(CH3)2
Brydningsindeks 1,3700 til 1,3720
Mængde 1 L
Specifik vægtfylde 0.66
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i ethanol
Formel vægt 86.18
Grad HPLC
Grønne funktioner ACT Økomærke (Guld)