Få mere at vide
Isohexan, indeholder< 5 % N-hexan, til HPLC
Artikelnummer. 11483393 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
5 L
Emballage:
Aluminiumsdåse
Plastbelagt glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11483393 2.5 L Plastbelagt glasflaske 2.5 L
10479170 1 L Plastbelagt glasflaske 1 L
10306380 5 L Aluminiumsdåse 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 11483393 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. H/0405/PB17X
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Kemiske identifikatorer
CAS 73513-42-5
Molekylær formel C6H14
Molekylvægt (g/mol) 86.18
MDL nummer MFCD00009406
InChI nøgle AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7892
IUPAC navn 2-methylpentane
SMIL CCCC(C)C
Tekniske data
Smeltepunkt -154 °C
Farve Farveløs
Mængde 2.5 L
Emballage Plastbelagt glasflaske
Fysisk form Væske
Synonym Isohexane, pentane, 2-methyl, 2-methylpentan, 2-methyl pentane, Dimethylpropylmethane
Kogepunkt 60 °C
Formel vægt 86,18 g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isohexane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrocarbons, C6, isoalkanes < 5% n-hexane (Iso-Hexane), Hexane, mixed isomers