Få mere at vide
Isohexane, contains <5% N-Hexane, HPLC for Fluorescence Detection
Shop alle Fisher Chemical produkterTekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | -154°C |
| Farve | Colorless |
| Mængde | 1 L |
| Emballage | Plastic-coated Glass Bottle |
| Fysisk form | Liquid |
| Kogepunkt | 60°C |
| Formel vægt | 86.18g/mol |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- iso-Hexan
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P331-Fremkald IKKE opkastning.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.