Få mere at vide
R&D Systems™ Isoguvacine hydrochloride
Beskrivelse
Specific GABAA receptor agonist. Suppresses low magnesium induced seizure like events in organotypic hippocampal brain slices.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isoguvacine hydrochloride |
| CAS | 68547-97-7 |
| Mængde | 100 mg |
| Produktlinje | Tocris |
| Molekylær formel | C6H10ClNO2 |
| Formel vægt | 163.6 |
| Renhed | >99% |
| Molekylvægt (g/mol) | 163.601 |