missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ Isoginkgetin
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18785376
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18785376 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18785376 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 6483/10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Pre-mRNA splicing inhibitor; cell permeable

Isoginkgetin is a pre-mRNA splicing inhibitor (IC50 ∽ 30 μM); inhibits major and minor spliceosomes. Suppresses transcriptional elongation. Blocks spliceosome-mediated splicing process at the pre-spliceosome/A complex stage. Does not inhibit CDK9. Inhibits tumor cell invasion. Active in vivo. Cell permeable
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 8-[5-(5,7-Dihydroxy-4-oxo-4H-1-benzopyran-2-yl)-2-methoxyphenyl]-5,7-dihydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one
CAS 548-19-6
Mængde 10 mg
Molekylær formel C32H22O10
Renhed 98%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.