Få mere at vide
Isogibberellic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isogibberellic Acid |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C19H22O6/c1-8-6-18-7-19(8,24)4-3-10(18)9-5-11-14(20)17(2,16(23)25-11)12(9)13(18)15(21)22/h5,10-14,20,24H,1,3-4,6-7H2,2H3,(H,21,22) |