Få mere at vide
Isofluran, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isoflurane |
| Mængde | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C3H2ClF5O/c4-1(3(7,8)9)10-2(5)6/h1-2H |
| Formel vægt | 183.9714 |