Få mere at vide
Isofluran, Mikromol™
Artikelnummer. 30049371
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30049371 250 mg
1 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex I to EU Regulation No. 517/2014 on fluorinated greenhouse gases, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 30049371 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0500.000250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex I to EU Regulation No. 517/2014 on fluorinated greenhouse gases, all customers must complete a declaration before delivery.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Isofluran
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isoflurane
CAS 26675-46-7
Analyt- eller komponentnavne Isoflurane
Forsendelsestilstand Ispose (-20 °C)
Molekylær formel C3 H2 Cl F5 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym (2RS)-2-Chloro-2-(difluoromethoxy)-1,1,1-trifluoroethane, Ether, 1-chloro-2,2,2-trifluoroethyl difluoromethyl (8CI), 2-Chloro-2-(difluoromethoxy)-1,1,1-trifluoroethane, (±)-Isoflurane, 1-Chloro-2,2,2-trifluoroethyl difluoromethyl ether, Aerrane, Attane, Compound 469, Difluoromethyl 1-chloro-2,2,2-trifluoroethyl ether, Escain, Forane, Forene, HCFE 235da2, IsoFlo, IsoFlo (anesthetic), Isoba, Isoflurane, Isofor, Isoforine, Isorrane, R-E 235da1
InChI formel InChI=1S/C3H2ClF5O/c4-1(3(7,8)9)10-2(5)6/h1-2H
SMIL FC(F)OC(Cl)C(F)(F)F
IUPAC navn 2-chloro-2-(difluoromethoxy)-1,1,1-trifluoroethane
Molekylvægt (g/mol) 184.49
Mængde 250 mg
Formel vægt 183,9714 g/mol