Få mere at vide
Isoflupredone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isoflupredone |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H27FO5/c1-18-7-5-13(24)9-12(18)3-4-15-14-6-8-20(27,17(26)11-23)19(14,2)10-16(25)21(15,18)22/h5,7,9,14-16,23,25,27H,3-4,6,8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18-,19-,20-,21-/m0/s1 |
| Formel vægt | 378.1843 |
| Procent renhed | >95% |