Få mere at vide
Isoflupredone Acetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isoflupredone Acetate |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H29FO6/c1-13(25)30-12-19(28)22(29)9-7-16-17-5-4-14-10-15(26)6-8-20(14,2)23(17,24)18(27)11-21(16,22)3/h6,8,10,16-18,27,29H,4-5,7,9,11-12H2,1-3H3/t16-,17-,18-,20-,21-,22-,23-/m0/s1 |
| Formel vægt | 420.1948 |
| Procent renhed | >95% |