Få mere at vide
Isoflupredone 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30315925
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30315925 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30315925 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA14424900AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isoflupredone
CAS 338-95-4
Analyt- eller komponentnavne Isoflupredone
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C21 H27 F O5
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-fluoro-11,17,21-trihydroxy-, (11β)-, Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-fluoro-11β,17,21-trihydroxy- (8CI), 9-Fluoroprednisolone, 9α-Fluoro-Δ1-cortisol, Isoflupredone, NSC 12174, Δ-Fluorocortisone
InChI formel InChI=1S/C21H27FO5/c1-18-7-5-13(24)9-12(18)3-4-15-14-6-8-20(27,17(26)11-23)19(14,2)10-16(25)21(15,18)22/h5,7,9,14-16,23,25,27H,3-4,6,8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18-,19-,20-,21-/m0/s1
SMIL C[C@]12C[C@H](O)[C@@]3(F)[C@@H](CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@]2(O)C(=O)CO
IUPAC navn (8S,9R,10S,11S,13S,14S,17R)-9-fluoro-11,17-dihydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimethyl-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 378.43
Mængde 1 ml
Formel vægt 378.1843 g/mol