Få mere at vide
Isoflavone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isoflavone |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H10O2/c16-15-12-8-4-5-9-14(12)17-10-13(15)11-6-2-1-3-7-11/h1-10H |
| Formel vægt | 222.0681 |