Få mere at vide
Isoferulic acid, MedChemExpress
Beskrivning
Isoferulic acid (3-Hydroxy-4-methoxycinnamic acid) is a cinnamic acid derivative that has antidiabetic activity. Isoferulic acid binds to and activates α1-adrenergic receptors (IC50=1.4 μM) to enhance secretion of β-endorphin (EC50=52.2 nM) and increase glucose use. Isoferulic acid also has anti-influenza virus activities.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemisk navn eller materiale | Isoferulic acid |
| CAS | 537-73-5 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C10H10O4 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 3-Hydroxy-4-methoxycinnamic acid |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (514.99 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(O)/C=C/C1=CC=C(OC)C(O)=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 194.18 |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?