Få mere at vide
Isoferulic Acid-d3 3-O-Sulfate Disodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isoferulic Acid-d3 3-O-Sulfate Disodium Salt |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10O7S.2Na/c1-16-8-4-2-7(3-5-10(11)12)6-9(8)17-18(13,14)15;;/h2-6H,1H3,(H,11,12)(H,13,14,15);;/q;2*+1/p-2/i1D3;; |