Få mere at vide
Isoferulic Acid 3-O-Sulfate Disodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isoferulic Acid 3-O-Sulfate |
| CAS | 1258842-19-1 |
| Molekylær formel | C10H10O7S |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | Isoferulic Acid 3-O-Sulfate |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10O7S/c1-16-8-4-2-7(3-5-10(11)12)6-9(8)17-18(13,14)15/h2-6H,1H3,(H,11,12)(H,13,14,15)/b5-3+ |
| SMIL | COc1ccc(C=CC(=O)O)cc1OS(=O)(=O)O |
| Molekylvægt (g/mol) | 274.25 |