Få mere at vide
Isoferulic Acid 3-O-beta-D-Glucuronide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isoferulic Acid 3-O-Beta-D-Glucuronide |
| CAS | 1065272-10-7 |
| Molekylær formel | C16H18O10 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 5-(2-Carboxyethenyl)-2-methoxyphenyl β-D-Glucopyranosiduronic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C16H18O10/c1-24-8-4-2-7(3-5-10(17)18)6-9(8)25-16-13(21)11(19)12(20)14(26-16)15(22)23/h2-6,11-14,16,19-21H,1H3,(H,17,18)(H,22,23) |
| SMIL | COC1=C(C=C(C=C1)C=CC(=O)O)OC2C(C(C(C(O2)C(=O)O)O)O)O |
| IUPAC navn | 6-[5-(2-carboxyethenyl)-2-methoxyphenoxy]-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 370.31 |
| Formel vægt | 370.09 |