Få mere at vide
Isofenphos-oxon 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30328717
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30328717 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30328717 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA14423000AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isofenphos-oxon
CAS 31120-85-1
Analyt- eller komponentnavne Isofenphos-oxon
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H24 N O5 P
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C15H24NO5P/c1-6-19-22(18,16-11(2)3)21-14-10-8-7-9-13(14)15(17)20-12(4)5/h7-12H,6H2,1-5H3,(H,16,18)
SMIL CCOP(=O)(NC(C)C)Oc1ccccc1C(=O)OC(C)C
IUPAC navn propan-2-yl 2-[ethoxy-(propan-2-ylamino)phosphoryl]oxybenzoate
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 329.33
Mængde 1 ml
Formel vægt 329.1392 g/mol