Få mere at vide
Isofenphos-methyl 100 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30327647
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30327647 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30327647 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA14421000AC100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isofenphos-methyl
CAS 99675-03-3
Analyt- eller komponentnavne Isofenphos-methyl
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C14 H22 N O4 P S
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C14H22NO4PS/c1-10(2)15-20(21,17-5)19-13-9-7-6-8-12(13)14(16)18-11(3)4/h6-11H,1-5H3,(H,15,21)
SMIL COP(=S)(NC(C)C)Oc1ccccc1C(=O)OC(C)C
IUPAC navn propan-2-yl 2-[methoxy-(propan-2-ylamino)phosphinothioyl]oxybenzoate
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetone
Molekylvægt (g/mol) 331.37
Mængde 1 ml
Formel vægt 331.1007 g/mol