Få mere at vide
Isofagomine D-Tartrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isofagomine D-Tartrate |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13NO3.C4H6O6/c8-3-4-1-7-2-5(9)6(4)10;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h4-10H,1-3H2;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t4-,5-,6-;1-,2-/m10/s1 |
| Formel vægt | 297.106 |
| Procent renhed | >95% |