Få mere at vide
Isoeugenyl acetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isoeugenyl acetate |
| CAS | 93-29-8 |
| Molekylær formel | C12 H14 O3 |
| Mængde | 500 g |
| Synonym | Isoeugenol, acetate (6CI), Phenol, 2-methoxy-4-(1-propenyl)-, acetate (9CI), Phenol, 2-methoxy-4-propenyl-, acetate (7CI,8CI), 2-Methoxy-4-propenylphenyl acetate, 4-Acetoxy-3-methoxy-1-propenylbenzene, Acetylisoeugenol, Isoeugenyl acetate, NSC 46121, O-Acetylisoeugenol |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14O3/c1-4-5-10-6-7-11(15-9(2)13)12(8-10)14-3/h4-8H,1-3H3 |
| SMIL | COc1cc(C=CC)ccc1OC(=O)C |
| IUPAC navn | (2-methoxy-4-prop-1-enylphenyl) acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 206.2378 |
| Formel vægt | 206.0943 |