Få mere at vide
Isoeugenol, TRC
Artikelnummer. 30403145
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30403145 10 g
30402612 50 g
30389289 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30403145 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI77913810G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 97-54-1
Molekylær formel C10 H12 O2
Molekylvægt (g/mol) 164.2
Synonym Phenol, 2-methoxy-4-(1-propen-1-yl)-, Phenol, 2-methoxy-4-(1-propenyl)- (9CI), Phenol, 2-methoxy-4-propenyl- (8CI), 2-Methoxy-4-(1-propen-1-yl)phenol, 1-(3-Methoxy-4-hydroxyphenyl)-1-propene, 2-Methoxy-4-(1-propenyl)phenol, 2-Methoxy-4-propenylphenol, 3-Methoxy-4-hydroxy-1-propenylbenzene, 4-(1-Propenyl) Guaiacol, 4-Hydroxy-3-methoxy-1-propenylbenzene, 4-Hydroxy-3-methoxy-β-methylstyrene, 4-Propenylguaiacol, Isoeugenol, NSC 6769, iso-Eugenol
IUPAC navn 2-methoxy-4-prop-1-enylphenol
SMIL COc1cc(C=CC)ccc1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isoeugenol (Cis and Trans Mix)
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C10H12O2/c1-3-4-8-5-6-9(11)10(7-8)12-2/h3-7,11H,1-2H3
Formel vægt 164.0837