Få mere at vide
Isoeugenol acetate 1000 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30317771
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30317771 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30317771 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA14415200AL1000
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isoeugenyl acetate
CAS 93-29-8
Analyt- eller komponentnavne Isoeugenyl acetate
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C12 H14 O3
Koncentration 1000 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Isoeugenol, acetate (6CI), Phenol, 2-methoxy-4-(1-propenyl)-, acetate (9CI), Phenol, 2-methoxy-4-propenyl-, acetate (7CI,8CI), 2-Methoxy-4-propenylphenyl acetate, 4-Acetoxy-3-methoxy-1-propenylbenzene, Acetylisoeugenol, Isoeugenyl acetate, NSC 46121, O-Acetylisoeugenol
InChI formel InChI=1S/C12H14O3/c1-4-5-10-6-7-11(15-9(2)13)12(8-10)14-3/h4-8H,1-3H3
SMIL COc1cc(C=CC)ccc1OC(=O)C
IUPAC navn (2-methoxy-4-prop-1-enylphenyl) acetate
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 206.2378
Mængde 1 ml
Formel vægt 206.0943 g/mol