Få mere at vide
Isododekan, blanding af isosomerer, tech. 80%
Beskrivelse
Isododecan, blanding af isomer, fungerer som et reaktionsmedium, der bruges til polymerisationsreaktioner. Det er også nyttigt som blødgøringsmiddel og opløsningsmiddel i hudplejeprodukter på grund af dets høje smørbarhed, lave viskositet og tæthed. Det er almindeligt anvendt i anti-aldringsserum og også nyttigt i mange forskellige kosmetiske genstande som eyeliner, hårpleje, hårspray, parfume, balsam og lotion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Isododecan, blanding af isomer, fungerer som et reaktionsmedium, der bruges til polymerisationsreaktioner. Det er også nyttigt som blødgøringsmiddel og opløsningsmiddel i hudplejeprodukter på grund af dets høje smørbarhed, lave viskositet og tæthed. Det er almindeligt anvendt i anti-aldringsserum og også nyttigt i mange forskellige kosmetiske genstande som eyeliner, hårpleje, hårspray, parfume, balsam og lotion.
Opløselighed Ikke blandbar med vand
.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isododecane, Mixture of Isomers |
| Navn note | blanding af isomerer |
| Tæthed | 0.74 |
| Kogepunkt | 170 °C til 195 °C |
| Flammepunkt | 42 °C (108 °F) |
| Analyseprocentområde | 80% |
| Brydningsindeks | 1.421 |
| Mængde | 500 mL |
| FN nummer | UN3295 |
| Opløselighedsinformation | Ublandelig med vand. |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Isododecane
- Fare
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 3
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P331-Fremkald IKKE opkastning.
- P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
- MIXTURE LIST-Contain: Isododecane