Få mere at vide
Isododecane, mixture of isomers, tech. 80%
Artikelnummer. 11402357
Skift visning
Mængde:
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
2500ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11402357 2500 mL 2500ml
11492347 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 11402357 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14235.0F
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CAS: 31807-55-3 | C12H26 | 170.34 g/mol
Isododecan, blanding af isomer, fungerer som et reaktionsmedium, der bruges til polymerisationsreaktioner. Det er også nyttigt som blødgøringsmiddel og opløsningsmiddel i hudplejeprodukter på grund af dets høje smørbarhed, lave viskositet og tæthed. Det er almindeligt anvendt i anti-aldringsserum og også nyttigt i mange forskellige kosmetiske genstande som eyeliner, hårpleje, hårspray, parfume, balsam og lotion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Isododecan, blanding af isomer, fungerer som et reaktionsmedium, der bruges til polymerisationsreaktioner. Det er også nyttigt som blødgøringsmiddel og opløsningsmiddel i hudplejeprodukter på grund af dets høje smørbarhed, lave viskositet og tæthed. Det er almindeligt anvendt i anti-aldringsserum og også nyttigt i mange forskellige kosmetiske genstande som eyeliner, hårpleje, hårspray, parfume, balsam og lotion.
Opløselighed Ikke blandbar med vand
.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 31807-55-3
Molekylær formel C12H26
Molekylvægt (g/mol) 170.34
MDL nummer MFCD00036106
InChI nøgle GTJOHISYCKPIMT-UHFFFAOYSA-N
Synonym isododecane, undecane, 2-methyl, 2-methylhendecane, unii-h40fl8477b, isodo-decane, acmc-1bc2q, isododecane, mixture of isomers
PubChem CID 23459
IUPAC navn 2-methylundecan
SMIL CCCCCCCCCC(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isododecane
Navn note mixture of isomers
Tæthed 0.74
Kogepunkt 170°C to 195°C
Flammepunkt 42°C (108°F)
Analyseprocentområde 80%
Brydningsindeks 1.421
Mængde 2500 mL
FN nummer UN3295
Opløselighedsinformation Immiscible with water.
Formel vægt 170.34
Procent renhed 80%
Grad Teknisk
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isododecane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Isododecane