Få mere at vide
Isodimethoate, TRC
Artikelnummer. 30400671
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30400671 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30400671 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI815085100MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isodimethoate
CAS 3344-11-4
Renhedsgrad noter GC
Molekylær formel C5 H12 N O3 P S2
Mængde 100 mg
Synonym O,S-Dimethyl S-(2-(Methylamino)-2-oxoethyl) Phosphorodithioate, 2-Mercapto-N-methyl-acetamide S-Ester with O,S-Dimethyl Phosphorodithioate, O,S-Dimethyl S-[2-(Methylamino)-2-oxoethyl] Ester Phosphorodithioic Acid, O,S-Dimethyl Ester, S-Ester with 2-Mercapto-N-methylacetamide Phosphorodithioic Acid
InChI formel InChI=1S/C5H12NO3PS2/c1-6-5(7)4-12-10(8,9-2)11-3/h4H2,1-3H3,(H,6,7)
SMIL CNC(=O)CSP(=O)(OC)SC
IUPAC navn 2-[methoxy(methylsulfanyl)phosphoryl]sulfanyl-N-methylacetamide
Molekylvægt (g/mol) 229.26
Formel vægt 228.9996
Procent renhed >95