Få mere at vide
Isodesmosin,≥ 99 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11440452 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
11440452 1 mg 1mg
1 options
Artikelnummer. 11440452 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219137901
Molekylær biologi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 991-01-5
Molekylær formel C24H40N5O8
Molekylvægt (g/mol) 526.61
InChI nøgle RGXCTRIQQODGIZ-UHFFFAOYNA-O
Synonym isodesmosine, 2-amino-6-3,5-bis 3-amino-4-hydroxy-4-oxobutyl-2-4-amino-5-hydroxy-5-oxopentyl pyridin-1-ium-1-yl hexanoic acid, iso-desmosin, 6-2-4-amino-4-carboxybutyl-3,5-bis 3-amino-3-carboxypropyl pyridinium-1-yl norleucine, 2-4-amino-4-carboxybutyl-1-5-amino-5-carboxypentyl-3,5-bis 3-amino-3-carboxypropyl-pyridinium, 2-4-amino-4-carboxybutyl-1-5-amino-5-carboxypentyl-3,5-bis 3-amino-3-carboxypropyl pyridinium, 3,5-bis 3-amino-3-carboxypropyl-2-4-amino-4-carboxybutyl-1-5-amino-5-carboxypentyl pyridin-1-ium, pyridinium, 2-4-amino-4-carboxybutyl-1-5-amino-5-carboxypentyl-3,5-bis 3-amino-3-carboxypropyl
PubChem CID 13811
ChEBI CHEBI:64366
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isodesmosine
Farve Gul
Analyseprocentområde ≥99%
Mængde 1 mg
Formel vægt 526
Fysisk form Fast stof
compliance-icons
Produktidentifikator
  • isodesmosine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P330-Skyl munden.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: isodesmosine