Få mere at vide
Isodeoxycholsyre, TRC
Artikelnummer. 30136785
Skift visning
Mængde:
5 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136785 25 mg
30136386 50 mg
30012589 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136785 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI46711025MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 566-17-6
Molekylær formel C24H40O4
Molekylvægt (g/mol) 392.58
Synonym 7alpha,12alpha-Dihydroxy-5beta-cholanic Acid, (5beta,7alpha,12alpha)-7,12-Dihydroxycholan-24-oic Acid, 3-Deoxycholic Acid, 7alpha,12alpha-Dihydroxy-5beta-cholanoic Acid, 7alpha,12alpha-Dihydroxycholanoic Acid, (R)-4-((5S,7R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-7,12-Dihydroxy-10,13-dimethylhexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl)pentanoic Acid
IUPAC navn (4R)-4-[(5S,7R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-7,12-dihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]fenanthren-17-yl]pentansyre
SMIL C[C@H](CCC(=O)O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]4CCCC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isodeoxycholic Acid
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C24H40O4/c1-14(7-10-21(27)28)16-8-9-17-22-18(13-20(26)24(16,17)3)23(2)11-5-4-6-15(23)12-19(22)25/h14-20,22,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15+,16-,17+,18+,19-,20+,22+,23+,24-/m1/s1
Formel vægt 392.2927
Procent renhed >95%