Få mere at vide
Isocytosin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10215244 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10215244 5 g Glasflaske 5g
10224524 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10215244 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 398320050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 108-53-2 | C4H5N3O | 111.10 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-53-2
Molekylær formel C4H5N3O
Molekylvægt (g/mol) 111.10
MDL nummer MFCD00057557 MFCD00023256
InChI nøgle XQCZBXHVTFVIFE-UHFFFAOYSA-N
Synonym isocytosine, 2-amino-4-hydroxypyrimidine, 2-aminopyrimidin-4-ol, 2-aminopyrimidin-4 1h-one, 2-amino-4-pyrimdinol, 2-amino-4-pyrimidone, 2-amino-4-oxypyrimidine, 2-aminouracil, 4-pyrimidinol, 2-amino, 4 1h-pyrimidinone, 2-amino
PubChem CID 66950
ChEBI CHEBI:55502
SMIL NC1=NC=CC(=O)N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isocytosine
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation (50mg/ml in DMSO) Clear solution
IUPAC navn 2-amino-lH-pyrimidin-6-on
Formel vægt 111.1
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isocytosine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.