Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Isocytosin, 99 %
Description
Isocytosin (2-aminouracil) er en isomer af cytosin, der anvendes i fysisk-kemiske undersøgelser, der involverer metalkompleksbinding, hydrogenbinding og tautomerisme og protonoverførselseffekter i nukleobaser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
protonoverførselseffekter i nukleobaser.
Opløselighed
Opløselig i DMF, DMSO, varmt vand og AcOH.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt, tørt sted i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Isocytosine |
| Mængde | 25 g |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i DMF, DMSO, varmt vand og AcOH. |
| Formel vægt | 111.1 |
| Procent renhed | 99% |