Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Isocytosin, 99 %
Artikelnummer. 15440568
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15440568 1 g 1g
15450568 5 g 5g
15460568 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15440568 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. H54228.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 108-53-2 | C4H5N3O | 111.10 g/mol
Isocytosin (2-aminouracil) er en isomer af cytosin, der anvendes i fysisk-kemiske undersøgelser, der involverer metalkompleksbinding, hydrogenbinding og tautomerisme og protonoverførselseffekter i nukleobaser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Isocytosin (2-aminouracil) er en isomer af cytosin, der bruges i fysisk-kemiske undersøgelser, der involverer metalkompleksbinding, hydrogenbinding og tautomerisme og
protonoverførselseffekter i nukleobaser.
Opløselighed
Opløselig i DMF, DMSO, varmt vand og AcOH.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt, tørt sted i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-53-2
Molekylær formel C4H5N3O
Molekylvægt (g/mol) 111.10
MDL nummer MFCD00057557 MFCD00023256
InChI nøgle XQCZBXHVTFVIFE-UHFFFAOYSA-N
Synonym isocytosine, 2-amino-4-hydroxypyrimidine, 2-aminopyrimidin-4-ol, 2-aminopyrimidin-4 1h-one, 2-amino-4-pyrimdinol, 2-amino-4-pyrimidone, 2-amino-4-oxypyrimidine, 2-aminouracil, 4-pyrimidinol, 2-amino, 4 1h-pyrimidinone, 2-amino
PubChem CID 66950
ChEBI CHEBI:55502
IUPAC navn 2-amino-3,4-dihydropyrimidin-4-on
SMIL NC1=NC=CC(=O)N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isocytosine
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Soluble in DMF,DMSO,hot water,and AcOH.
Formel vægt 111.1
Procent renhed 99%