Få mere at vide
MedChemExpress Isocytosine
Artikelnummer. 16409316
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16409316 100 mg 100mg
1 options
Artikelnummer. 16409316 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYW002272
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Isocytosine is a non-natural nucleobase and an isomer of cytosine. It is used in combination with Isoguanine in studies of unnatural nucleic acid analogues of the normal base pairs in DNA and used as a nucleobase of hachimoji RNA.
Tekniske data
Molekylvægt (g/mol) 111.1 g/mol
Produkttype Reference compound
Indhold og opbevaring 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Forsendelsestilstand Room temperature
Renhed 99.62%
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 33.33 mg/mL (300.00 mM∣Need ultrasonic)
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
CAS 108-53-2