Få mere at vide
Isocyanomethane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isocyanomethane |
| CAS | 593-75-9 |
| Renhedsgrad noter | GC |
| Molekylær formel | C2H3N |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Isoacetonitrile, Methyl Isonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C2H3N/c1-3-2/h1H3 |
| SMIL | C[N+]#[C-] |
| IUPAC navn | isocyanomethane |
| Molekylvægt (g/mol) | 41.05 |
| Vis mere |