Få mere at vide
Isocyanobenzene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isocyanobenzene |
| CAS | 931-54-4 |
| Molekylær formel | C7H5N |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Phenyl isocyanide, Benzoisonitrile, Phenyl isonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5N/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H |
| SMIL | [N+]C1=CC=CC=C1.C#[C-] |
| Molekylvægt (g/mol) | 103.12 |