Få mere at vide
(-)-Isocorypalmine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (-)-Isocorypalmine |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H23NO4/c1-23-18-5-4-12-8-16-14-10-17(22)19(24-2)9-13(14)6-7-21(16)11-15(12)20(18)25-3/h4-5,9-10,16,22H,6-8,11H2,1-3H3/t16-/m0/s1 |
| Formel vægt | 341.1627 |