Få mere at vide
(-)-Isocorypalmine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16411618
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
16411618 5 mg 5mg
1 options
Artikelnummer. 16411618 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN0927
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress (-)-Isocorypalmine (Tetrahydrocolumbamine), isolated from the crude base fraction of Corydalis chaerophylla, is a dopamine receptor ligand. Recombinant CYP719A21 displays strict substrate specificity and high affinity (Km=4.63 ± 0.71 μM) for (-)-Isocorypalmine.
(-)-Isocorypalmine (Tetrahydrocolumbamine), isolated from the crude base fraction of Corydalis chaerophylla, is a dopamine receptor ligand. Recombinant CYP719A21 displays strict substrate specificity and high affinity (Km=4.63 ± 0.71 μM) for (-)-Isocorypalmine.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (-)-Isocorypalmine
CAS 483-34-1
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H23NO4
Mængde 5 mg
Synonym Tetrahydrocolumbamine (S)-Tetrahydrocolumbamine
SMIL OC(C=C1[C@@]2([H])N3CC4=C(C=CC(OC)=C4OC)C2)=C(C=C1CC3)OC
Molekylvægt (g/mol) 341.4
Formel vægt 341.4
Procent renhed 98.64%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation